Fortfahren mit
V7264
Venlafaxin -hydrochlorid
≥98% (HPLC), serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor, powder
Synonym(e):
(+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]cyclohexanol-hydrochlorid, Effexor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 808,00
€ 686,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Venlafaxin -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Wyeth
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Venlafaxin ist ein Antidepressivum. Der Mechanismus der antidepressiven Wirkung von Venlafaxin beim Menschen ist mit der Potenzierung der Aktivität der Neurotransmitter im Zentralnervensystem verknüpft. Venlafaxin ist ein wirksamer Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer und ein schwacher Dopamin-Wiederaufnahme-Hemmer. Venlafaxin hat in vitro keine signifikante Wirkung auf Muscarin-, histaminerge oder α-1-adrenerge Rezeptoren. Venlafaxin besitzt keine MAO-Inhibitor-Aktivität.
Venlafaxin ist ein Dual-Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer, der Ki-Werte von 82 bzw. 2480 nM aufweist. Es ist ein Antidepressivum.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1736BP835Y0000587
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Venlafaxin -hydrochlorid
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)