1711279
USP
Venlafaxin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)-ethyl]-cyclohexanol -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
venlafaxine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChIKey
HWPAFKGYJZARRM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Venlafaxine Hydrochloride
- Venlafaxine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Venlafaxine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)