5.05989
Vigabatrin
Synonym(e):
Vigabatrin, 4-Amino-5-hexenoic acid, GABA Transaminase Inhibitor, Vigabatrin, γ-Vinyl-GABA, Sabril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
InChIKey
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GABA Transaminase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Schmid, L., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Therap.276, 977.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable