5.05412
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Synonym(e):
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide, 1,1-dimethyl-4-phenylpiperazinium, Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, (α3)2(β4)3 Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, Ganglionic Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (titration)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
50% acetic acid: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Vizi, S., 1999. Brain Res. Brain Res. Rev.30, 219.
Prado. W., et al. 2004. Brain Res.1018, 272.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable