5.05016
CX546
Synonym(e):
CX546, AMPA Positive Allosteric Modulator, CX546, CX-546, CX 546
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N3(CCCCC3)C(=O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChIKey
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
AMPA
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Peleg-Raibstein, D., et al. 2012. Curr. Antipsych.2012, 361.
Schitine, C., et al. 2012. Eur. J. Neurosci.35, 1672.
Lipina, T., et al. 2006. Neuropsychopharmacology.32, 745.
Arai, C., et al. 2004. Neurosci.123, 1011.
Nagarajan, N., et al. 2001. Neuropharmacol.41, 650.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable