Fortfahren mit
U1008
Urocortin III human
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C185H307N53O50S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4137.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
human
€ 311,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UCN3(114131)
Application
Urocortin III human can be used as a test compound for studying the impacts of melanocortin agonist on in vitro α-subunit secretion.
Biochem/physiol Actions
Urocortin III belongs to corticotropin-releasing hormone family with high affinity for the type 2 corticotropin-releasing factor (CRFR2) receptor. It stimulates insulin and glucagon secretion.Urocortin III also possesses cardioprotective property and has minimal impact on the hypothalamic stress axis. It is, therefore, utilized for treating ischemic heart disease.
Selective ligand with high affinity for CRF2 Receptors
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U4127SRP8047S8689
description
≥97% (HPLC)
description
≥85% (HPLC), powder
description
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-GE)
form
solid
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
Q969E3
UniProt accession no.
P55089
UniProt accession no.
Q8WWA0
UniProt accession no.
P48023
Gene Information
human ... UCN3(114131)
Gene Information
human ... UCN(7349)
Gene Information
human ... ITLN1(55600)
Gene Information
human ... FASLG(356)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)