Merck
SML1191
Sigma-Aldrich
CX516
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Piperidinyl-6-quinoxalinyl-methanone, 6-(Piperidin-1-ylcarbonyl)quinoxaline, BDP-12;, CX-516
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
InChIKey
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CX516 is a positive allosteric modulator at AMPA receptor that inhibits the deactivation of AMPA receptors. CX-516 is a nootropic and ampakine agent.
Sonstige Hinweise
Air sensitive
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)