5.04859
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine
≥98% (TLC), solid, acid sphingomyelinase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine, HDA-PC
Größe auswählen
€ 1.090,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.090,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
methanol: 25 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)Oc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
InChIKey
CDTKXKMMWVIQDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Gal, A.E., and Fash, F.J. 1976. Chem. Phys. Lipids16, 71.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable