Fortfahren mit
475941
Myokinase, Hefe
Synonym(e):
Myokinase, Hefe, Adenylatkinase, ATP:AMP-Phosphotransferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥10 units/mg solid, ≥200 U/mg
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg solid, ≥200 U/mg
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
pI 
5.7
solubility
water: 1 mg/mL
foreign activity
ATPase ≤0.01%, Phosphoglycerate kinase ≤0.1%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Hefe-Myokinase. Die Myokinase transferiert reversibel Phosphat von ATP zu AMP und bildet so zwei ADP-Moleküle. Das Enzym ist spezifisch für Adenin-Nukleotide und katalysiert die Reaktion nur in Gegenwart eines zweiwertigen Metallions (z. B. Mg2+, Ca2+, Co2+, Mn2+ oder Ni2+).
Physical form
Lyophilisiert aus Kaliumphosphatpuffer.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und einem pH-Wert von 7,5 pro Minute 1,0 µ;mol ATP und 1,0 µ;mol AMP in 2 µ;mol ADP umwandelt. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Makarchikov, A.F., et al. 2002. Biochem. Biophys. Acta.1592, 117.
Schricker, R., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 28757.
Magdolen, V., et al. 1987. Curr. Genet.12, 405.
Tomasselli, A.G., et al. 1986. Eur. J. Biochem.155, 111.
Ito, Y., et al. 1980. Eur. J. Biochem.105, 85.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3003H6380I1643
description
-
description
ammonium sulfate suspension, 1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, ≥350 units/mg protein, Protein ≥10 % by biuret
description
powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥200 U/mg, ≥10 units/mg solid
specific activity
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥350 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein (E1%/280)
form
lyophilized
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)