Fortfahren mit
400600
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine dihydrochloride
≥98% (TLC), solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithin, Dihydrochlorid, L-NIO, 2HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N3O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithin, Dihydrochlorid, A cell-permeable, more potent inhibitor of endothelial nitric oxide synthase compared to other arginine analogs such as L-NAME and L-NMMA.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C7H15N3O2.2ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
RYCMAAFECCXGHI-ILKKLZGPSA-N
General description
Ein zellpermeabler, stärkerer Inhibitor der Endothel-Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS; IC50 = 500 nM) im Vergleich zu anderen Arginin-Analogen wie L-NAME (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-483125&;#124;[/islink]">;483125<;/A>;) und L-NMMA (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-475886&;#124;[/islink]">;475886<;/A>;). Hemmt die Acetylcholin-induzierte Entspannung der Aortaringe von Ratten (IC50 = 2 µ;M) und führt zu einer dosisabhängigen Erhöhung des mittleren arteriellen Blutdrucks von Ratten (EC50 = 19,5 mg/kg).
Zellpermeabel. Ein etwa fünfmal stärkerer Inhibitor der Endothel-Stickstoffmonoxid-Synthase (IC50 = 500 nM) als andere Arginin-Analoge wie L-NAME (Best.-Nr. 483125) und L-NMMA (Best.-Nr. 475886). Hemmt die Acetylcholin-induzierte Entspannung der Aortaringe von Ratten (IC50 = 2 µ;M) und führt zu einer dosisabhängigen Erhöhung des mittleren arteriellen Blutdrucks von Ratten (EC50 = 19,5 mg/kg).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
eNOS
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 500 nM gegen Endothel-Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS); 2 µ;M gegen die Acetylcholin-induzierte Entspannung der Aortaringe von Ratten; EC50 = 19,5 mg/kg für eine dosisabhängige Erhöhung des mittleren arteriellen Blutdrucks von Ratten
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Moore, W.M., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 3886.
Rees, D.D., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.101, 746.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
311203311204472804
description
A cell-permeable, more potent inhibitor of endothelial nitric oxide synthase compared to other arginine analogs such as L-NAME and L-NMMA.
description
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC50 = 2-3 µM) and in vivo.
description
Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
description
A cell-permeable inhibitor of nitric oxide synthase that exhibits about 17-fold greater selectivity for rat neuronal nitric oxide synthase (IC50 = 300 nM) compared to the endothelial enzyme (IC50 = 5.4 µM).
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
amorphous solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)