Fortfahren mit
311204
Nᴳ,NG′-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid, nitric oxide synthesis inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
NG,NG′-Dimethyl-L-Arginin, Dihydrochlorid, SDMA, 2HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N4O2 · 2HCl
Molekulargewicht:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NG,NG′-Dimethyl-L-Arginin, Dihydrochlorid, Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeabler endogener Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthese in vitro und in vivo. Weist keine signifikante hemmende Wirkung auf die NOS-Aktivität auf.
Zelldurchdringend. Ein endogener Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthese in vitro und in vivo. Weist keine signifikante hemmende Wirkung auf die NOS-Aktivität auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NOS in vitro
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Other Notes
Nam, S.W., et al. 1998. Arch. Pharm. Res. 21, 128.
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide 1, 65.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
311203400600399250
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
amorphous solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c