Fortfahren mit
454870
39621
≥98% (HPLC), ATP-competitive MARK inhibitor, solid
Synonym(e):
MARK/Par-1-Aktivitätsinhibitor, 39621, N-(2,5-Dimethylphenyl)-2-(4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-ylthio)acetamid, Mikrotubuli-affinitätsregulierender Kinase-Inhibitor, MAP-affinitätsregulierender Kinase-Inhibitor, PAR1-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MARK/Par-1-Aktivitätsinhibitor, 39621, The MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621 controls the biological activity of MARK/Par-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(SCC(NC2=C(C)C=CC(C)=C2)=O)=NC=CN1C3=CC=C(C=C3)OC
InChI
1S/C21H21N3O3S/c1-14-4-5-15(2)18(12-14)23-19(25)13-28-20-21(26)24(11-10-22-20)16-6-8-17(27-3)9-7-16/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,23,25)
InChI key
CGRJEWQUCBVSJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Dihydropyrazinyl-Thioacetamid, das als ATP-kompetitiver MARK-Inhibitor wirkt (IC50 = 3,6 µ;M; [ATP] = 100 µ;M) mit stark reduzierter oder geringer Aktivität gegen GSK-3β;, SAD-Kinase B/BRSK-1, MARKK/TAO-1, Cdc2/cycB und p38/SAPK (30 %, 20 %, 11 %, 4 % bzw. 0 % Hemmung; [Inhibitor] = 50 µ;M). Es wurde gezeigt, dass es das Axonwachstum primärer kortikaler Rattenneuronen wirksam blockiert (5,7 µ;m/hr vs. 32,5 µ;m/hr mit oder ohne 20 µ;M Inhibitor) und die MARK2-Überexpression-induzierte Tau-Ser262-Phosphorylierung und Zytotoxizität aufgrund des Zusammenbruchs des Mikrotubuli-Netzwerks in CHO-Zellen verhindert (10 µ;M).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Timm, T., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 41711.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475863676492676484
description
The MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621 controls the biological activity of MARK/Par-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The MK2a Inhibitor, also referenced under CAS 41179-33-3, controls the biological activity of MK2a. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, also referenced under CAS 163655-37-6, controls the biological activity of VEGFR3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, also referenced under CAS 228559-41-9, controls the biological activity of VEGFR2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)