454578
Anti-Pan-NMDA NR1 Mouse mAb (R1JHL)
lyophilized, clone R1JHL, Calbiochem®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R1JHL, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (3 µg/200 µg lysate)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Rat cortex tissue extracts
Sonstige Hinweise
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Science256, 1217.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable