Fortfahren mit
438187
Lovastatin, Natriumsalz
InSolution ≥95%
Synonym(e):
InSolution Lovastatin, Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H37O6 · Na
Molekulargewicht:
444.54
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Carboxylatform von Lovastatin (Katalognr. 438185), die in ganzen Zellen und zellfreien Assays aktiv ist. Lovastatin ist Berichten zufolge ein Antihypercholesterinmittel, das als reversibler kompetitiver Inhibitor der 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym A(HMG-CoA)-Reduktase wirkt und eine Reihe biologischer Ereignisse blockiert, darunter die Aktivierung von p21ras durch Insulin in 3T3-L1-Fibroblasten und 3T3-L1-Adipozyten, die Farnesylierung von p21ras, wodurch der Pool an intrazellulärem Ras, der für die anschließende Aktivierung durch Wachstumsfaktoren (einschließlich Insulin) zur Verfügung steht, verringert wird; und N-ras-induzierte neuronale Differenzierung. Verursacht den Arrest des Zellzyklus in der späten G1-Phase. Hemmt nachweislich die Stimulation der MAP-Kinase durch Insulin in HIRcB-Zellen und blockiert die Transkription des Typ-I-SCR-Gens in THP-1-Makrophagen. Blockiert auch die Tyrosinphosphorylierung des PDGF-Rezeptors und die Aktivierung von MAP-Kinasen durch PDGF.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
HMG-CoA-Reduktase
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10 mM (5 mg/1,13 ml) Lösung von Lovastatin, Natriumsalz (Katalog-Nr. 438186) in H₂O.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Aliquote sind bei -70°;C bis zu 6 Monate lang stabil.
Other Notes
Rao, S., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 7197.
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
438186344096438185
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lovastatin, Natriumsalz
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patrícia M R Pereira et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(23), 6215-6229 (2020-10-02)
Statins are cholesterol-depleting drugs used to treat patients with hypercholesterolemia. Preclinically, statins disrupt trafficking of receptors present at the cell membrane. Membrane receptors, defined as tumor biomarkers and therapeutic targets, are often internalized by an endocytic pathway. Indeed, receptor endocytosis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
438187-5MG04055977186994