422426
KGF/FGF-7, Mouse, Recombinant
Größe auswählen
€ 483,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 483,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Finch, P.W. and J.S. Rubin. 2006. J. Natl. Cancer Inst.98, 812.
de Georgi, V., et al. 2007. Dermatol. Clin.25, 477.
Niu, J., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 6001.
Werner, S., et al. 2007. J. Invest. Dermatol.127, 998.
Cardinali, G., et al. 2005. J. Invest. Dermatol.125, 1190.
Geer, D.J., et al. 2005. Am. J. Pathol.167, 1575.
Hsu, YR., et al. 1999. Biochemistry38, 2523.
Qiao, J., et al. 1999. Development126, 547.
Werner, S., 1998. Cytokine Growth Factor Rev.9, 153.
Guo, L., et al. 1996. Genes Dev.10, 165.
Mason, I.J., et al. 1994. Mech. Dev.45, 15.
WGK
WGK 2