Wichtige Dokumente
420350
Sigma-Aldrich
ICMT-Inhibitor
The ICMT Inhibitor controls the biological activity of ICMT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
ICMT-Inhibitor, 2-(5-(3-Methylphenyl)-1-octyl-1H-indol-3-yl)acetamid, 2-(1-Octyl-5-m-tolyl-1H-indol-3-yl)acetamid, Cysmethynil, Cysmethynil, Isoprenylcystein-Carboxylmethyltransferase-Inhibitor
Größe auswählen
10 MG
€ 205,00
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 205,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32N20
Molekulargewicht:
612.66
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
semisolid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Indolacetamid, das als substratkompetitiver und AdoMet-nichtkompetitiver Isoprenylcystein-Carboxylmethyltransferase(ICMT)-Inhibitor wirkt (Ki = 0,02 µ;M; IC50 = 0,29 µ;M; Substrat = S-Farnesyl-L-Cystein), das keine Aktivität gegen FTase, Gernaylgeranyltransferase Typ I, CaaX-Protease Rce1, AdoMet-abhängige DNA-Methyltransferase, SssI-DNA-Methyltransferase oder PCMT1-Protein-Methyltransferase aufweist. Cysmethynil (25 µ;M) induziert einen G1-Zellzyklus-Arrest und einen durch Autophagie vermittelten, aber nicht apoptotischen Zelltod in PC3-Prostatakrebszellen mit gleichzeitiger Blockierung der PI 3-K/Akt- und mTOR-Signalübertragung, was mit der Hemmung der ICMT-vermittelten Aktivierung der GTPasen Ras und Rheb übereinstimmt. PC3-Xenograft-Studien an Mäusen zeigen eine begrenzte In-vivo-Wirksamkeit.
Zellpermeable Indolacetamid-Verbindung, die die Aktivität von ICMT (Isoprenylcystein-Carboxylmethyltransferase) in einer Akzeptorsubstrat-isoprenylierten, Cystein-kompetitiven (Ki = 0,02 µ;M; IC50 = 0,29 und 2,1 µ;M, jeweils mit oder ohne Inhibitor-Vorinkubation; Substrat = S-Farnesyl-L-Cystein) und Spendersubstrat-AdoMet-nicht-kompetitiven Weise hemmt, wobei keine Aktivität gegen FTase, Gernaylgeranyltransferase Typ I, CaaX-Protease Rce1, AdoMet-abhängige DNA-Methyltransferase, SssI DNA-Methyltransferase oder PCMT1 Protein-Methyltransferase gezeigt wird. Hemmt nachweislich die Proliferation von nicht kanzerösen MEF-Zellen (um 100 % bei 30 µ;M) und verhindert das verankerungsunabhängige Wachstum von Dickdarmkrebs DKOB8 (um >;90 % bei 20 µ;M) in einer dosis- und ICMT-abhängigen Weise. Cysmethynil (25 µ;M) induziert einen G1-Zellzyklus-Arrest und einen durch Autophagie vermittelten, aber nicht apoptotischen Zelltod in PC3-Prostatakrebszellen mit gleichzeitiger Blockierung der PI 3-K/Akt- und mTOR-Signalübertragung, was mit der Hemmung der ICMT-vermittelten Aktivierung der GTPasen Ras und Rheb übereinstimmt. PC3-Xenograft-Studien an Mäusen zeigen eine begrenzte In-vivo-Wirksamkeit (Tumorvolumen an Tag 28 = 9- bzw. 22-Fache von Tag 0, mit oder ohne 200 mg/kg/i.p. q.o.d.).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Go, M.L., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 6838; Wang, M., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 18678; Baron, R.A., et al. 2007. Biochemistry46, 554; Winter-Vann, A.M., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 4336.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable