Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)CCSC/C=C(C)/CCN1N=NC(CCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=C1
InChI key
LUXQNURJPSSXSC-RCCKNPSSSA-N
General description
Eine zellpermeable Triazolo-Farnesylthiopropanoat-Verbindung, die als potenter, reversibler und isoprenylmimetischer kompetitiver Inhibitor der Isoprenylcystein-Carboxylmethyltransferase-Aktivität (ICMT; IC50 = 800 nM; Ki = 400 nM) wirkt. Es wurde gezeigt, dass es die K-Ras-Membranlokalisierung in GFP-K-Ras-transfizierten Jurkat-T-Zellen verhindert. Zeigt selektive Toxizität gegenüber wt-Icmt+/+ Mausembryonalfibroblasten (MEFs) gegenüber Icmt-/- MEFs (IC50 = 33 und >;100 µ;M). Es wurde auch gezeigt, dass es die Proliferation von PaTu-8902, stark metastasierenden Pankreaskarzinomzellen, stoppt (IC50 = 8 µ;M).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Bergman, J.A., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 15.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?