Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 145,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Human myeloma)
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Natives IgM aus menschlichem Myelomplasma.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 8,0.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests keine Reaktion auf HBsAg und Antikörper gegen HIV-1, HIV-2 und HCV zeigte.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Analysis Note
Ein einzelner Bogen durch IEP
Other Notes
Mit wässrigem Puffer mit einem pH-Bereich zwischen 7,0 und 8,0 und isotonischer Kochsalzlösung verdünnen. IgM wird in Lösungen mit geringer ionischer Stärke ausgefällt. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description This Human IgE, Myeloma is validated for use as an Immunoassay standard. | description purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE) | description purified immunoglobulin, ~1.0 mg/mL, ≥99% (Purity by double diffusion), buffered aqueous solution |
| biological source (Human myeloma) | biological source (Human myeloma) | biological source human | biological source human |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form - | form buffered aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| isotype IgM | isotype IgE | isotype - | isotype - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?