Merck
3455
D-Galactose
An aldo hexose.
Synonym(e):
D-Galactose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
G6404G538815522
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
-
color
white
color
white
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101750905004022536024400
101750500004022536024387
NISTRM855704061834196938
B8675-500G04061833443224
243353-1KG04061825596181
243353-100G04061825596174
243353-25KG04061833509265
243353-500G04061825596198
202762-20G04061838765253
101750902604065266024470
101748025004022536024363
101750902504022536024394
3455-100GM04055977194470