Fortfahren mit
324690
EMPIGEN® BB-Detergens, 30%ige Lösung
Synonym(e):
n-Dodecyl-N,N-dimethylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear pale yellow
CMC
1.6 - 2.1 mM
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Ein zwitterionisches Detergens. Lauryldimethylbetain eignet sich als Detergens zur Solubilisierung von Membranbestandteilen und zur Präparation viraler Erreger. Ebenfalls zur Solubilisierung von Keratinen geeignet. Weist eine kritische Mizellenkonzentration von 1,6-2,1 mM auf.
Physical form
30 % ±;1 % wässrige Lösung.
Preparation Note
Kann mit H₂;O weiter auf die gewünschte Konzentration verdünnt werden.
Other Notes
Lowthert, L.A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 370.Mukklis, F.A., et al. 1986. Vaccine4, 191.James, L.T., and Heckels, J.E. 1981. J. Immunol. Methods42, 223.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30326324707203724
description
-
description
~30% active substance
description
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides.
description
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes. Aggregation number: 40; HLB number: 16.9. Note: product liquifies upon warming to 50°C.
form
solution
form
liquid
form
viscous liquid
form
gel form
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
CMC
1.6 - 2.1 mM
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
92 μM
color
clear pale yellow
color
-
color
clear brown to yellow
color
clear
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)