Merck
311203
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-L-Arginin, Dihydrochlorid
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC₅₀ = 2-3 µM) and in vivo.
Synonym(e):
ADMA, 2HCl, NG,NG-Dimethyl-L-Arginin, Dihydrochlorid
Größe auswählen
25 MG
€ 205,00
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 205,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N4O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.77
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
amorphous solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.N[C@@H](CCCN=C(N(C)C)N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChIKey
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthase in vitro (IC50 = 2-3 µ;M) und in vivo. Verursacht dosisabhängige Gefäßverengung und bradykarde Wirkungen.
Endogener, reversibler Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthese in vitro und in vivo. Verursacht dosisabhängige Gefäßverengung und bradykarde Wirkungen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
NOS in vitro
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2-3 µ;M zur Hemmung der Stickstoffmonoxid-Synthase in vitro
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate stabil.
Sonstige Hinweise
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide1, 65.
Faraci, F.M., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, H1522.
Gardiner, S.M., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 110, 1457.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Vallance, P., et al. 1992. Lancet339, 572.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable