Merck
399250
NG-Hydroxy-L-Arginin, Monoacetatsalz
Cell permeable. A key intermediate in the biosynthesis of nitric oxide by cNOS. NOHA can be efficiently oxidized to nitric oxide and citrulline by cytochrome P450 system.
Synonym(e):
NG-Hydroxy-L-Arginin, Monoacetatsalz, NOHA, AcOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O3 · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
150 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCC\N=C(\NO)/N)C(=O)O.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
InChI key
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
General description
Zellpermeabel. Ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Stickstoffmonoxid aus Arginin mittels konstitutiver Stickstoffmonoxid-Synthase (cNOS). Gebildet durch die NADPH-abhängige Hydroxylierung von L-Arginin. NOHA kann mit dem Cytochrom-P450-System effizient zu Stickstoffoxid und Citrullin oxidiert werden und stellt daher eine alternative Biosynthese-Methode zur Herstellung von Stickstoffoxid dar. Ein starker Inhibitor von Leber- und Makrophagen-Arginase (Ki = 150 µ;M).
Zellpermeabel. Ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Stickstoffmonoxid mittels konstitutiver Stickstoffmonoxid-Synthase (cNOS). NOHA kann mit dem Cytochrom-P450-System effizient zu Stickstoffoxid und Citrullin oxidiert werden. Ein starker Inhibitor von Leber- und Makrophagen-Arginase (Ki = 150 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Leber- und Makrophagen-Arginase
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Boucher, J.L., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 203, 1614.
Pufahl, R.A. und Marletta, M.A. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 963.
Boucher, J.L., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.187, 880.
Stuehr, D.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 6259.
Wallace, G.C., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 528.
Zembowicz, A., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 11172.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c