Fortfahren mit
287891
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-ᴅ-ribofuranoside
≥95% (HPLC), casein kinase II inhibitor, solid
Synonym(e):
5,6-Dichlor-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazol, 5,6-Dichlorobenzimidazol-Ribosid, DRB, Casein-Kinase-II Inhibitor VII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32151902
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5,6-Dichlor-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazol, A potent, ATP-competitive, and specific inhibitor of casein kinase II (IC50 = 6 µM).
Quality Segment
description
RTECS - DD7310000
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
6 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 3 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Clc1cc2[n](cnc2cc1Cl)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
General description
Ein starker, mit ATP konkurrierender und spezifischer Inhibitor von Caseinkinase II (IC50 = 6 µ;M). Hemmt gemäß Berichten die insulinstimulierte nukleäre und zytosolische p70S6-Kinase in CHO-Zellen. Fördert eine vorzeitige Beendigung der Transkription. Wurde zur Hemmung der RNA-Polymerase-II-Transkription verwendet, die von Caseinkinase II abhängig sein könnte. Hemmt die Zersetzung von Keimbläschen in Rinder-Oozyten. Induziert G1/S-Zellzyklusarrest.
Fördert eine vorzeitige Beendigung der Transkription in Nähe des Vermittlers. Nützlich zur Isolierung der RNA-Sequenzen in Nähe der Vermittlerstellen, die für die mRNA-Bildung verantwortlich sind. Nützlich für die reversible Superinduktion menschlicher Fibroblast-Kulturen. Starker, mit ATP konkurrierender und spezifischer Inhibitor von Caseinkinase II (IC50 = 6 µ;M). Wurde zur Hemmung der RNA-Polymerase-II-Transkription verwendet, die von Caseinkinase II abhängig sein könnte. Hemmt die Zersetzung von Keimbläschen in Rinder-Oozyten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caseinkinase II
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Muss für vollständige Auflösung ggf. aufgewärmt (47°;C) werden.
Zimmertemperatur (+20°;C). Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Ethanol-Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 6 Wochen lang und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Other Notes
Kim., S.J., and Kahn, C.R. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 234, 681.
Farin, C.E., and Yang, L. 1994. Mol. Reprod. Dev.37, 284.
Giardina, C., and Lis, J.T. 1993. J. Biol. Chem. 268, 23806.
Zandomeni, R., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 3414.
Mittleman, B., et al. 1983. J. Mol. Biol. 165, 461.
Zandomeni, R., et al. 1983. J. Mol. Biol. 167, 561.
Zandomeni, R., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 3167.
Stewart, M.W., et al. 1977. J. Gen. Virol.37, 221.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218697251600218710
description
A potent, ATP-competitive, and specific inhibitor of casein kinase II (IC50 = 6 µM).
description
The Casein Kinase II Inhibitor I, also referenced under CAS 17374-26-4, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
Inactive analog of Genistein.
description
The Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA, also referenced under CAS 934358-00-6, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)