Wichtige Dokumente
251600
Sigma-Aldrich
Daidzein
Inactive analog of Genistein.
Synonym(e):
Daidzein, 4ʹ,7-Dihydroxyisoflavon, Casein-Kinase II Inhibitor X
Größe auswählen
25 MG
€ 60,00
€ 60,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 60,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 60,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2801
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChIKey
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inaktives Analog von Genistein (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-345834">;345834<;/A>;). Blockiert die G1-Phase des Zellzyklus bei Swiss/3T3-Zellen durch Hemmung der Aktivität von Casein-Kinase II. Hemmt das Wachstum von MiaPaC-2- und PANC-1-Zellen (IC50= 45 µ;M bzw. 75 µ;M).
Inaktives Analog von Genistein (Katalognr. 345834). Blockiert die G1-Phase des Zellzyklus bei Swiss 3T3-Zellen durch Hemmung der Aktivität von Casein-Kinase II. Hemmt die Autophosphorylierung des Epidermalwachstumsfaktor-Rezeptors (EGF) (IC50 >;300 µ;M). Hemmt das Wachstum von MiaPaC-2- und PANC-1-Zellen (IC50= 45 µ;M bzw. 75 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MiaPaC-2, PANC-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 45 µ;M bzw. 75 µ;M zur Hemmung des Wachstums von MiaPaC-2- und PANC-1-Zellen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und unter Inertgas einfrieren (-20 °;C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Guo, J-M., et al. 2004. World J. Gastroenterol.10, 860.
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable