Fortfahren mit
234599
Conduritol-B-Epoxid
≥98% (HPLC), solid, Glucocerebrosidase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Conduritol-B-Epoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Conduritol-B-Epoxid, Conduritol B Epoxide, CAS 6090-95-5, is an irreversible Inhibitor of glucocerebrosidase in neurons. Also inhibits α-glucosidase activity in a variety of species.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
InChI key
ZHMWOVGZCINIHW-FTYOSCRSSA-N
General description
Hemmt α-Glucosidase-Aktivität in Säugern, Schnecken, Süßmandeln und Hefe. Ein irreversibler, wirksamer und spezifischer Inhibitor der Glucocerebrosidase in kultivierten Neuronen. Hat sich auch als wirksamer Inhibitor der α-Glucosidase aus Hefe und des Sucrase-Isomaltase-Komplexes im Darm von Kaninchen erwiesen.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: nein
Primärziel
α-Glucosidase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5424235420662035
description
Conduritol B Epoxide, CAS 6090-95-5, is an irreversible Inhibitor of glucocerebrosidase in neurons. Also inhibits α-glucosidase activity in a variety of species.
description
-
description
The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
U-73122, CAS 112648-68-7, inhibits agonist-induced phospholipase C activation (IC50 = 1-2.1 µM) in human platelets and neutrophils.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble, DMSO: 5 mg/mL
solubility
chloroform: 3 mg/mL, anhydrous DMSO: 1 mg/mL, anhydrous ethanol: 500 μg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)