Fortfahren mit
662035
U-73122, CAS-Nr. 112648-68-7, Calbiochem
≥98% (HPLC), solid, agonist-induced phospholipase C activation inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
U-73122, CAS-Nr. 112648-68-7, Calbiochem, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H40N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.64
MDL number:
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
U-73122, CAS-Nr. 112648-68-7, Calbiochem, U-73122, CAS 112648-68-7, inhibits agonist-induced phospholipase C activation (IC50 = 1-2.1 µM) in human platelets and neutrophils.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
anhydrous DMSO: 1 mg/mL, chloroform: 3 mg/mL, anhydrous ethanol: 500 μg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N5(C(=O)C=CC5=O)CCCCCCN[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)OC)CC3)CC1)C
InChI
1S/C29H40N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
InChI key
LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
General description
Ein potenter, selektiver und zellpermeabler Inhibitor C-Typ Phosphatidylinositol-spezifischer Phospholipasen. Hemmt die Agonisten-induzierte Phospholipase-C-Aktivierung (IC50 = 1–2,1 µM) in menschlichen Blutplättchen und Neutrophilen. Hemmt ET-1 und durch Parathormon induzierte Ca2+-Transienten (IC50 = 800 nM bzw. 500 nM). Hemmt auch die durch Agonisten induzierte Herunterregulierung von Muscarinrezeptoren in SK-N-SH-Neuroblastomzellen. Wirkt als potenter Inhibitor der Adhäsion menschlicher polymorphkerniger Neutrophiler an biologischen Oberflächen (IC50 = 50 nM). Es wird berichtet, dass es die Invasion von T-Lymphomzellen in Fibroblasten-Monolayern verhindert.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Agonist-induzierte Phospholipase-C-Aktivierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1–2,1 µM gegen Agonisten-induzierte Phospholipase-C-Aktivierung in menschlichen Blutplättchen und Neutrophilen; 800 nM bzw. 500 nM gegen ET-1 und Parathormon-induzierte Ca2+-Transienten; 50 nM gegen die Adhäsion menschlicher polymorphkerniger Neutrophiler
Preparation Note
Die Verwendung von wasserfreien Lösungsmitteln ist entscheidend für die Löslichkeit der Verbindung; das Vorhandensein von Feuchtigkeit im Lösungsmittel verringert die Löslichkeit der Verbindung.
In DMSO und Ethanol instabil; kurz vor der Verwendung in wasserfreiem DMSO oder Ethanol rekonstituieren. Nach der Rekonstitution in wasserfreiem Chloroform werden aliquote Mengen für den einmaligen Gebrauch hergestellt, unter Stickstoffzufuhr zur Trockene verdampft und eingefroren (-20 °C. Getrocknete Aliquote sind bei -20 °C bis zu 6 Monate lang stabil. ); getrocknete Aliquots unmittelbar vor der Verwendung in wasserfreiem DMSO oder wasserfreiem Ethanol rekonstituieren.
Other Notes
Stam, J.C., et al. 1998. EMBO J. 17, 4066.
Smith, R.J., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.278, 320.
Tatrai, A., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1224, 595.
Wang, X.D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1223, 101.
Bleasdale, J.E., and Fisher, S.K. 1993. Neuroprotokolle: A Companion to Methods in Neurosci. 3, 125.
Wu, H., et al. 1992. Biochemistry31, 3370.
Yule, D.I., and Williams, J.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 13830.
Thompson, A.K., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 23856.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
662041U6881215901
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c