Fortfahren mit
219557
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (TLC), solid, de novo phospholipid synthesis inhibito, Calbiochem
Synonym(e):
Cerulenin, Cephalosporium caerulens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cerulenin, Cephalosporium caerulens, An antifungal antibiotic that inhibits sterol and fatty acid biosynthesis.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2004
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, acetone: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)[C@@H]1O[C@@H]1C(=O)CC\C=C\C\C=C\C
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(14)10-11(16-10)12(13)15/h2-3,5-6,10-11H,4,7-8H2,1H3,(H2,13,15)/b3-2+,6-5+/t10-,11-/m1/s1
InChI key
GVEZIHKRYBHEFX-NQQPLRFYSA-N
General description
Ein Anti-Pilz-Antibiotikum, das die Biosynthese von Sterin und Fettsäuren hemmt. Berichten zufolge bindet es bei der Fettsäuresynthese in einem äquimolaren Verhältnis an β-Keto-acyl-ACP-Synthase. Bei der Sterinsynthese hemmt es die Aktivität von HMG-CoA-Synthetase. Es hemmt außerdem die Nahrungsaufnahme und führt zu einem drastischen Gewichtsverlust bei Mäusen.
Ein Anti-Pilz-Antibiotikum, das die Fettsäurenbiosynthese durch Binden an β-Keto-acyl-ACP-Synthase in einem äquimolaren Verhältnis hemmt. Es hemmt auch die Sterinsynthese, indem es die Aktivität von HMG-CoA-Synthetase blockiert. Systemisch und intrazerebroventrikulär reduziert diese Verbindung die Nahrungsaufnahme und leitet einen Gewichtsverlust ein.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Sterin- & Fettsäurebiosynthese
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Loftus, T.M., et al. 2000. Science288, 2379.
Inokashi, J., et al. 1994. Mol. Gen. Genet. 244, 90.
Schneider, F., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1152, 243.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
654380553400523310
description
An antifungal antibiotic that inhibits sterol and fatty acid biosynthesis.
description
-
description
-
description
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)