Fortfahren mit
211200
CAPE
≥97% (HPLC), HIV-integrase inhibitor, solid
Synonym(e):
CAPE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CAPE, A cell-permeable active component of propolis from honeybee hives.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCc2ccccc2)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
InChI key
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
General description
Eine zellpermeable, aktive Komponente von Bienenharz aus Honigbienenstöcken. Es weist antivirale, entzündungshemmende und immunmodulatorische Eigenschaften auf. Kürzlich wurde außerdem gezeigt, dass es als potenter und spezifischer Inhibitor der NF-κB-Aktivierung dient. Ein Inhibitor der HIV-1-Integrase-Aktivität. Hemmt das Wachstum verschiedener Arten von transformierten Zellen. Unterdrückt Berichten zufolge die Lipidperoxidation. Hemmt die Aktivitäten von Ornithindecarboxylase, Proteintyrosinkinase (PTK) und Lipoxygenase. Leitet außerdem die Apoptose von CREF-Zellen (klonierte, embryonale Rattenfibroblasten) ein, die durch eine Reihe von verschiedenen Onkogenen transformiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
HIV-Integrase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Nicklaus, M.C., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 920.
Natarajan, K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 9090.
Burke, T.R., Jr., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 4171.
Laranjinha, J., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 323, 373.
Su, Z.-Z., et al. 1995. Anticancer Res. 15, 1841.
Zheng, Z.S., et al. 1995. Oncol. Res. 7, 445.
Su, Z.-Z., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1865.
Fesen, M.R., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 2399.
Guarini, L., et al. 1992. Cell. Mol. Biol. 38, 513.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8221529685208925
description
A cell-permeable active component of propolis from honeybee hives.
description
≥97% (HPLC), powder
description
A cell-permeable tripyrrole alkaloid compound that displays immunosuppressive and anti-tumor properties irrespective of p53 status and multidrug resistance.
description
A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: 40 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)