Fortfahren mit
203392
(+)-Blebbistatin
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
Synonym(e):
(+)-Blebbistatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CC[C@]3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N
General description
Das inaktive Enantiomer von (±)-Blebbistatin (Katalognr. 203390). Nützlich als Negativkontrolle für das aktivere Enantiomer (Katalognr. 203391).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Inaktives Enantiomer von (±)-Blebbistatin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Methanol aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen in 90%igem DMSO oder Methanol sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Stammlösungen in 100%igem DMSO sind instabil; direkt vor dem Gebrauch rekonstituieren.
Other Notes
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Jacobelli, J., et al. 2004. Nat. Immunol.5, 531.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203391203390527455
description
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
description
The active enantiomer of (±)-Blebbistatin that accounts for the inhibitory activity towards ATPase and myosin II-dependent cellular processes.
description
(±)-Blebbistatin, CAS 674289-55-5, is a cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of nonmuscle myosin II. Blocks cell blebbing and disrupts cell migration & cytoKinesis in vertebrate cells.
description
The PKR Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 852547-30-9, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)