Fortfahren mit
RDD009
Trizma® Hydrochlorid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Synonym(e):
TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 570,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt um 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T15760T5941T6666
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
BioPerformance Certified
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
powder
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 667 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)