Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPLURA®
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Packaging
1.94500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94500.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94500.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?