1.93803
Titan(IV)-oxid
EMPLURA®
Synonym(e):
Titanium(IV) oxide
Empfohlene Produkte
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable