Fortfahren mit
1.00805
Titanium dioxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Synonym(e):
Titan(IV)-oxid, Titandioxid, Titansäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,30
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 576,00
21 x 25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.080,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.87
UNSPSC Code:
12352303
E Number:
E171
EC Index Number:
236-675-5
MDL number:
€ 47,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Titan(IV)-oxid, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
description
Anatase
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Titan(IV)oxid ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in sowohl Lebensmitteln als auch Pharmazeutika. In pharmazeutischen Anwendungen wird Titan(IV)oxid primär für feste orale Darreichungsformen als weißes Pigment verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
140211.00808677469
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
form
fine powder
form
nanoparticles
form
powder
form
nanopowder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
ReagentPlus®
product line
EMSURE®
product line
-
bp
2900 °C/1013 hPa
bp
-
bp
2900 °C/1013 hPa
bp
-
mp
1855 °C
mp
>350 °C (lit.)
mp
1855 °C
mp
>350 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titan(IV)-oxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.