Wichtige Dokumente
1.93629
Supelco
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Copper(II) nitrate trihydrate
About This Item
Lineare Formel:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
laboratory grade
Produktlinie
EMPLURA®
Form
solid
Dichte
2.05 g/cm3 at at 20 °C
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChIKey
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable