Wichtige Dokumente
1.93625
Supelco
Kaliumnitrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Potassium nitrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable