Wichtige Dokumente
1.93251
Supelco
tetra-Natriumdiphosphat-Decahydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na4O7P2 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable