Wichtige Dokumente
1.93208
Supelco
Kaliumthiocyanat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Potassium thiocyanate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CKNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
1.93208.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable