Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Das ChIPAb+-RNA-Pol II-Set enthält den RNA-Pol II-Antikörper, den Negativkontrolle-Antikörper (Maus-IgG) und qPCR-Primer, die den humanen GAPDH-Promotor flankieren, und erzeugt ein 166-bp-Produkt. RNA-Pol II und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von RNA-Pol II-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Immunogen
Application
Chromatin-Biologie
Epigenetik & Zellkernfunktion
3T3-Zellkernextrakt wurde durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-RNA-Polymerase II (0,1 μg/ml) geprüft. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Normales Maus-IgG. Ein Fläschchen mit 25 μg Maus-IgG in 25 μl Volumen. Bei -20 °C aufbewahren.
Kontrollprimer p21. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für eine Region des humanen GAPDH-Promotors. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: TAC TAG CGG TTT TAC GGG CG
REV: TCG AAC AGG AGG AGC AGA GAG
CGA
Preparation Note
Analysis Note
Einschließlich Maus-IgG als Negativkontrolle-Antikörper und für humanes GAPDH spezifische Kontrollprimer.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, human |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 17-620 | 04053252676451 |