Fortfahren mit
171264
AMPK-Inhibitor, Verbindung C•2HCl
InSolution, ≥98%
Synonym(e):
InSolution AMPK-Inhibitor, Verbindung C•2HCl, AMPK-Inhibitor I, 6-(4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin, 2HCl, H₂O, Verbindung C, 2HCl, H₂O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChI key
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrazolopyrimidin-Verbindung, die als potenter, selektiver, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der AMPK (AMP-aktivierten Proteinkinase) wirkt (Ki = 109 nmol/l in Gegenwart von 5 µmol/l ATP und in Abwesenheit von AMP). Beeinflusst die Aktivitäten von ZAPK, Syk, PKCθ, PKA, oder JAK3 nicht. Blockiert Zellaktivitäten, die durch AICAr (Katalog-Nr. 123040) oder Metformin (Katalog-Nr. 317240) eingeleitet werden. Leitet einen Gewichtsverlust ein, indem es die AMPK-vermittelte Nahrungsaufnahme bei Mäusen abschwächt. Die feste Form dieser Verbindung (Katalognr. 171260) ist auch erhältlich.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10-mmol/l-Lösung (2 mg/408 µl) von AMPK-Inhibitor, Verbindung C, 2 HCl (Katalog-Nr. 171260) in H₂O.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Yu, P.B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol4, 33.
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
171261171260171256
description
InSolution, ≥98%
description
InSolution, ≥95%, 10 mM, AMPK Inhibitor
description
AMPK Inhibitor, Compound C, CAS 866405-64-3, is a cell-permeable compound that inhibits KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, and AMPK kinase activities (IC50 = 25.1, 148, and 234.6 nM, respectively).
description
The AMPK Activator, also referenced under CAS 849727-81-7, modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)