Fortfahren mit
171261
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), liquid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution AMPK-Inhibitor, Verbindung C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AMPK-Inhibitor, Verbindung C, InSolution, ≥95%, 10 mM, AMPK Inhibitor
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChI key
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrrazolopyrimidin-Verbindung, welche die Kinaseaktivität von KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, AMPK hemmt (IC50 = 25,1, 148 bzw. 234.6 nmol/l), während sie nur eine stark verringerte oder schwache Wirkung gegen ALK5/TGFβR-I, ZAPK, Syk, PKCθ, PKA oder JAK3 aufweist. Blockiert sowohl die vom BMP-Signalweg abhängige dorsoventrale Entwicklung (EC100 = 2,5 µmol/l) als auch die von der VEGF-Signalisierung abhängige Bildung der intersomitischen Gefäße (EC50 = 5 µmol/l) bei Zebrafischembryos in vivo. Wird häufig in Kombination mit AMPK-Aktivatoren AICAR (Katalognr. 123040) und/oder Metformin (Katalognr. 317240) zur Untersuchung von AMPK-abhängigen Zellereignissen in vitro und physiologischen Reaktionen bei Tieren in vivo eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
EC100 = 2,5 µmol/l gegen die vom BMP-Signalweg abhängige dorsoventrale Entwicklung; EC50 = 5 µmol/l gegen die von der VEGF-Signalisierung abhängige Bildung der intersomitischen Gefäße bei Zebrafischembryos in vivo
Primärziel
AMPK
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 25,1, 148 und 234,6 nmol/l gegen die KDR/VEGFR2-, ALK2/BMPR-I- bzw. AMPK-Kinaseaktivität
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Als 10-mmol/l-Lösung (1 mg/250 µl) von AMPK-Inhibitor, Verbindung C (Katalognr. 171260) in DMSO geliefert.
Preparation Note
Nach der ersten Verwendung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Nach dem Öffnen sind Stammlösungen bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Hao, J., et al. 2010. ACS Chem.Biol.5, 245.
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
171260171264527451
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AMPK-Inhibitor, Verbindung C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)