16-455
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4, HRP Conjugate
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
4A4, anti-phosphoserine, phosphoserine antibody, pan-phosphoserine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Allgemeine Posttranslationsmodifikation
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
NOTE: DO NOT FREEZE. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.