1.52036
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Synonym(e):
Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped 10-10 guard cartridges (3 pieces)
Größe auswählen
€ 701,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 701,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Materialien
PEEK column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Chromolith®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
18% Carbon loading
Parameter
150 bar pressure
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
Säule L × ID
1 cm × 10 mm
Matrix
monolithic silica
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Porengröße
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder [1.52037]
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13