Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.330,00 |
Über diesen Artikel
€ 2.330,00
Produktname
Chromolith® SemiPrep RP-18-Säule, endcapped, 100-10, L × I.D. 100 mm x 10 mm SemiPrep column
material
PEEK column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Chromolith®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
18% Carbon loading
parameter
150 bar pressure, 45 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC), LC/MS: suitable
column L × I.D.
10 cm × 10 mm
matrix
monolithic silica
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
pore size
13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Das revolutionäre, monolithische Kieselgel mit seiner einzigartigen Kombination aus Makroporen und Mesoporen ermöglicht:
– Schnelle Trennungen bei sehr geringem Säulenrückstau
– Hohe Matrixtoleranz, wodurch durch vereinfachte Arbeitsabläufe Zeit und Kosten eingespart werden können
– Kosteneinsparungen durch eine längere Nutzungsdauer der Säulen
Die empfohlenen Vorsäulen sind:
Chromolith® SemiPrep RP-18, endcapped, 10-10-Vorsäulen (3-teilig) [1.52036] mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 10 mm x 10 mm [1.52037]
Erfahren Sie hier mehr:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Application
- Simultaneous determination of eight arginine-related metabolites in cellular extracts using liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Diese Studie untersucht die Verwendung der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping für die Erstellung genauer metabolischer Profile und zeigt ihre Effektivität bei der Analyse von Arginin-bezogenen Metaboliten mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz (Amatya et al., 2020).
- Rapid Determination of 30 Polyphenols in Tongmai Formula, a Combination of Puerariae Lobatae Radix, Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma, and Chuanxiong Rhizoma, via Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry: Die Verwendung der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping ermöglichte die schnelle und effiziente Trennung von Polyphenolen in komplexen pflanzlichen Formulierungen, was ihre Eignung für Anwendungen in der Pflanzenchemie verdeutlicht (Wang et al., 2017).
- Simultaneous Liquid Chromatographic Determination of Ebastine with Two Sympathomimetic Drugs Using a Monolithic Column: Diese Studie unterstreicht die Fähigkeit der Chromolith®-RP-18-Säule mit Endcapping, mehrere Verbindungen gleichzeitig zu analysieren, und bietet damit eine Methode, um die Effizienz pharmazeutischer Analysen zu verbessern (Ibrahim und Wahba, 2017).
Analysis Note
Druck: ≤ 30 bar
Leistung (Anthracen)
Theoretische Böden (N/m) (Anthracen): ≥ 80000
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 4,3–5,0
Nachlaufend (USP): 0,90–1,45 %
Selektivität
Trennfaktor (Anthracen/Progesteron): 1,95–2,35
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase |
| pore size 13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity | pore size 12 nm mesoporosity, 3 μm macroporosity | pore size 13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity | pore size 13 nm mesoporosity, 2 μm macroporosity |
| product line Chromolith® | product line Chromolith® | product line Chromolith® | product line Chromolith® |
| matrix monolithic silica | matrix monolithic silica | matrix monolithic silica | matrix monolithic silica |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromolith® SemiPrep RP-18-Säule, endcapped, 100-10