1.50993
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 75 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Größe auswählen
€ 1.120,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.120,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 75-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
11.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
7.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 0.8 - 1.8