Fortfahren mit
1.46237
HEIMPLATE Sab-4 %-Gluc.-Agar w. LHT
Heimplate, with lecithin, Tween®, and histidine, plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle plates, aseptically filled, box of 20 plates, for yeasts, for molds
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin, Tween® und Histidin, SDA mit Enthemmer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106227
Composition:
with lecithin, Tween®, and histidine
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use settle plates
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate
feature
ready-to-use settle plates
composition
with lecithin, Tween®, and histidine
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-8°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Glucose-Agar + LTH in 90-mm-Sedimentationsplatten wurde für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in kontrollierten Umgebungen in Gegenwart von Desinfektionsmittelrückständen entwickelt. Sabouraud-Glucose-Medium enthält Verdauungsprodukte von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle aus Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen bieten. Glucose (4 %) wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert ist günstig für das Pilzwachstum und hemmt kontaminierende Bakterien aus Proben. Das Medium wird außerdem mit Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Polysorbat 80 (Tween® 80) und Histidin angereichert, um Rückstände von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren.
Application
Sedimentationsplatten mit Sabouraud-Glucose-Agar + LTH sind für die Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen in der Luft und auf Personal in weniger kritischen Umgebungen vorgesehen.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.460521.038731.05438
SDA Thiosulfate, Lecithin, Tween®, Histidine, plate diam. 90 mm, aseptically filled, Settle Plate for long Incubation, single packed of 20 and 120 plates
Millipore
1.46052
SDA
description
Heimplate, with lecithin, Tween®, and histidine, plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle plates, aseptically filled, box of 20 plates, for yeasts, for molds
description
Thiosulfate, Lecithin, Tween®, Histidine, plate diam. 90 mm, aseptically filled, Settle Plate for long Incubation, single packed of 20 and 120 plates
description
GranuCult® prime, with 2% Dextrose, according to ISO, granular, pkg of 500 g
description
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use, Settle Plate for long Incubation
feature
-
feature
-
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
granular
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
according to ISO
agency
EP 5.6, JP 4.05, USP 29
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for molds, nonselective for yeasts
suitability
molds, yeasts
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)