Merck
1.46193
Millipore
NaCl-Lösung (phys.)
ready-to-use, tube volume 9 mL , Filling Volume
Synonym(e):
Kochsalzlösung, Kochsalzwasser, Natriumchloridlösung, Natriumchloridwasser
About This Item
UNSPSC-Code:
41106229
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP
Qualitätsniveau
Beschreibung
For preparing test suspensions of microorganisms
Form
liquid (ready-to-use)
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Zusammensetzung
NaCl, 9.0 g/L
Verpackung
single packed of (9 ml in 17 ml tube with white cap (100 tubes per box))
tube of
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Röhrchenkapazität
17 mL
Röhrchenvolumen
9 mL , Filling Volume
Farbe
clear colorless
pH-Bereich
6.5 - 7.5
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Natriumchlorid (NaCl) ist eine ionische Verbindung, die das osmotische Gleichgewicht und damit auch die Integrität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrechterhält. Die NaCl-Lösung ist ein allgemeines Verdünnungsmittel für die Vorbereitung von Probenlösungen. Die Lösung fördert infolge des Mangels an Nährstoffen kein Mikrobenwachstum.
Anwendung
Die NaCI-Lösung wird als isotonisches Verdünnungsmittel in verschiedenen Bereichen verwendet. Sie wird auch für die Vorbereitung von Prüfsuspensionen für Mikroorganismen empfohlen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen.
  • Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QK-Verfahren) unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests.
  • Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch die Präzision verbessert wird und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable