Fortfahren mit
52455
Natriumchlorid, physiologisch -Lösung
BioUltra, tablet
Synonym(e):
Kochsalzlösung, physiologisch, Tabletten, Physiologische Kochsalzlösung, Tabletten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-598-3
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
tablet
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
form
tablet
SMILES string
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Packaging
100 Tabletten in einer Flasche
Preparation Note
1 Tablette in 1.000 ml Wasser erzeugt 0,9 % NaCl
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
079820798208059
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)