14-602-M
PI3 Kinase (p110α/p85α) Protein, active, 20 µg
Active complex of N-terminal His6-tagged recombinant full-length human p110α & untagged, recombinant, full length, human p85α. For use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Active PI3 Kinase Protein, PI3 Kinase p110α/p85α
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 125.3 kDa (p110α)
Mw 83.7 kDa (p85α)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PIK3CA(5290)
Allgemeine Beschreibung
Protein Target: PI3Kα/p85α Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Complex of N-terminal His6-tagged recombinant full-length human p110α and untagged, recombinant, full length, human p85α
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit