Merck
1.44209
Millipore
Tripod
for use with RCS™ High Flow, RCS™ High Flow Touch, RCS™ Plus Ex
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
Materialien
metal stand
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
adjustable
Verpackung
pkg of 1 kit
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Das Stativ ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS® Luftkeimsammler. Der tragbare RCS® Luftkeimsammler dient der schnellen und einfachen Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen. Der Luftkeimsammler basiert auf dem Prinzip der Impaktion durch Zentrifugalkraft. Das Stativ wird für die mikrobielle Luftprobenahme in Höhen von bis zu 3 m verwendet.
Anwendung
Das Stativ ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS® Luftkeimsammler, der zur Probenahme in Höhen von bis zu 3 m verwendet wird. Diese Luftkeimsammler werden zur mikrobiellen Überwachung von Raumluft in der Pharma-, Medizin- und Nahrungsmittelbranche eingesetzt.
Kompatibilität
Das Stativ ist mit den RCS® Luftkeimsammlern der High-Flow-Serie (RCS® High Flow Touch, RCS® High Flow) und dem RCS® Isolator kompatibel.
Rechtliche Hinweise
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.