Wichtige Dokumente
14-346-M
Sigma-Aldrich
CHK1-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, human full length CHK1, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
€ 547,00
€ 547,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 547,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
€ 547,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 81.6 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... CHEK1(1111)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal GST-markierte humane CHK1 von voller Länge
Produktherkunft: in Sf21-Zellen exprimiert
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CAMK
Zielprotein: CHK1
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-346M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von CHKtide-Substratpeptid beurteilt
Physikalische Form
Glutathion-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Furnari et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5331), 1495-1497 (1997-09-05)
Arrest of the cell cycle at the G2 checkpoint, induced by DNA damage, requires inhibitory phosphorylation of the kinase Cdc2 in both fission yeast and human cells. The kinase Wee1 and the phosphatase Cdc25, which regulate Cdc2 phosphorylation, were evaluated
Y Sanchez et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5331), 1497-1501 (1997-09-05)
In response to DNA damage, mammalian cells prevent cell cycle progression through the control of critical cell cycle regulators. A human gene was identified that encodes the protein Chk1, a homolog of the Schizosaccharomyces pombe Chk1 protein kinase, which is